Learn More
Micronova™ CGT Conductive Grid Tape
This conductive, anti-static polypropylene tape is specially designed with conductive grids embedded between two anti-static layers, for use on sensitive devices in ESD sensitive environments.
9.10€ - 26.55€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Acrylic
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
16514522
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
CGT-1PK
25.4 mm 1 in.
23.75€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12877023
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
CGT-34
19.05 mm 0.75 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12837023
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
CGT-1
25.4 mm 1 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12847023
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
CGT-12
12.70 mm 0.5 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12867023
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
CGT-2
50.8 mm 2 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The Micronova CGT Conductive Grid Tape is a heavy duty, anti-static copolymer tape with acrylic adhesive. The conductive grids are embedded between two anti-static layers that provide an effective static shield, preventing static build-up, as well as preventing any shedding, flaking, cracking or chipping of the grids.
  • Heavy duty, anti-static copolymer tape with acrylic adhesive
  • Manufactured for use in ESD sensitive environments
  • Features a conductive grid embedded between two anti-static layers
  • Protects sensitive devices that would be otherwise damaged by normal insulating tape
  • Provides an effective static shield and prevents static buildup
  • Prevents shedding, flaking, cracking or chipping of the grids
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Order Info
Roll length, 36 yd. (33m)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Clear
Non-sterile
60°F to 80°F
36 yd.
Acrylic
Polypropylene
Sealing in ESD Sensitive Environment-Conducts Charge Away From Substrate
16°C to 27°C
33 m