Learn More
Micronova™ CR100 PC™ Cleanroom Tape—Yellow
Codice prodotto. 12853672 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.25 in.
1in.
2 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12853672
Marca: Micronova™ CR100PC2YE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensures clean peel from wafer cartridges and most cleanroom work surfaces. CR100PC™ Cleanroom Tape— Yellow is extremely conformable, making it ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces. Matte finish can be written on with a cleanroom pen.
  • Constructed of vinyl with synthetic rubber adhesive
  • Designed for use in areas where ultraclean tape is not required
  • Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue when removed
  • Processed in a controlled environment
  • Wound on plastic core and sleeve-bagged
  • Individually packaged in polyethylene bag
Specifica
Certificazione/Conformità PPP-T-66E, CID A-A 1689A
Tipo di adesivo Repositionable Rubber
Rivestimento Vinyl
Colore Yellow
Finitura Opaco
Formato Nastro
Materiale Vinyl, Synthetic Rubber
Product Type Cleanroom Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sealing, color coding, labeling, batching
Quantità 1 Ea.
Dimensions (LxW) 36 yd. x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm