Learn More
Micronova™ MicroMop™ Cleanroom String Mop
Codice prodotto. 12867183 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Knitted Polyester
Non-woven PVA
NovaLite
Smooth Polyester
Dimensions:
38.1 x 22.9 cm (15 x 9 in.)
40.6 x 19.1 cm (16 x 7.5 in.)
Colore:
Bianco
Orange
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12867183
Marca: Micronova™ CRM2
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires
MH-1 or MHC-1, or QDMH-1 frame with SSU series handle
A series of highly effective stranded string mops with high absorbency and low particulates. Available in three materials - PVA, NovaLite or Polyester, for specialized cleaning.
The Micronova MicroMop™ Cleanroom String Mops are highly effective and absorbent, available in three fabric options and designed for use with the QDMH-1 String Mop Adapter or standard string mop handles.
  • Highly effective stranded string mops
  • High absorbency and low particulates
  • Dry, residue free cleaning results
  • Fabric options include:
    • PVA - absorbent PVA, ideal for semiconductor and microelectronic cleaning applications
    • NovaLite - absorbent chamois, excellent in medical device applications
    • NovaPoly - smooth polyester, excellent cleanroom sanitization capabilities
  • For use with QDMH-1 adapter or standard string mop handles
  • Designed for cleanroom and controlled environments
Specifica
Dimensions 40.6 x 19.1 cm (16 x 7.5 in.)
Product Type String Mop
Colore Orange
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 40.6 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 19.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Resistente a Prodotti chimici
Monouso Reusable
Quantità 12/Cs.
Care Instructions Store at Ambient Temperature
Da utilizzare con (applicazione) Floor Cleaning and Sanitization in Cleanrooms and Controlled Environments
Color-coded No
Materiale NovaLite