Learn More
Micronova™ MicroSeal™ Tape
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
1in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For plate sealing, bundling and labeling applications
- Excellent peel/reseal properties
- Easy tear perforations
- Acrylic adhesive won't transfer
- Can be written on with fiber tip and permanent markers
- All rolls are 18 yd. (16. 5m) long
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Acrylic |
| Rivestimento | Polyethylene |
| Colore | White |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Nastro |
| Materiale | Polyethylene |
| Product Type | Tape |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aseptic gowning, Hazmat and safety gowning, Wheel taping and equipment binding |
| Senza lattice | No |
| Vedi altri risultati |