Learn More
Micronova™ MegaTape™ Polyethylene Cleanroom Tape
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
The Micronova MegaTape™ Polyethylene Cleanroom Tape, with hi-tack acrylic adhesive, provides superior sealing abilities and removes cleanly with no adhesive residue. This tape is low outgassing, has good conformability, similar to vinyl tapes, and shows excellent resistance to UV, moisture, acids, alkalis, oils, abrasion and weathering.
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Formato | Nastro |
| Materiale | Polyethylene |
| Product Type | MegaTape™ |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sealing, color coding, labeling, batching |
| Quantità | 1 Ea. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 36 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1in. |
| Vedi altri risultati |