Learn More
Micronova™ MegaTape™ Polyethylene Cleanroom Tape
Codice prodotto. 13167326 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
25.4 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13167326
Marca: Micronova™ MTP2WH
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A medium density, polyethylene tape with hi-tack/clean-peel acrylic adhesive, good conformability and excellent resistance to moisture, oils and weathering. Ideal for clean construction and maintenance projects.
The Micronova MegaTape™ Polyethylene Cleanroom Tape, with hi-tack acrylic adhesive, provides superior sealing abilities and removes cleanly with no adhesive residue. This tape is low outgassing, has good conformability, similar to vinyl tapes, and shows excellent resistance to UV, moisture, acids, alkalis, oils, abrasion and weathering.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Acrylic
Colore White
Materiale Polyethylene
Product Type Cleanroom Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Clean Construction and Maintenance Projects
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 60°F to 80°F
Temperature Range (Metric) 16°C to 27°C
Dimensions (LxW) 33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm