Learn More
Micronova™ NovaLite™ Wipers
Codice prodotto. p-3349779 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 10 in. (30.48 x 25.4 cm)
12 x 12 in.
18 x 14 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 13127346
Marca: Micronova™ WP21012
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Hard-wearing wipers designed for medical, pharmaceutical and high-tech applications
  • Offers increased friction resistance
  • Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
  • Washable
  • Latex exterior bonded with rayon
  • 400% absorbency
  • Ideal for removing fine dusts and powders
  • Can be laundered and autoclaved
Specifica
Product Type NovaLite™ Cleanroom Wipes
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Materiale Cellulose, Latex
Monouso Reusable
Dimensioni (L x P) 12 x 10 in. (30.48 x 25.4 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Removing fine dusts and powders, used in workstations, laminar flow benches, walls, windows, cleanroom
Spessore (sistema imperiale) 0.062 in.