Learn More
Micronova™ NovaSorb™ PolyCellulose™ String Mop
Codice prodotto. 11976855 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Microdenier Polyester, Cellulose (45%)
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11976855
Marca: Micronova™ CRMSLB
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires
MH or MHC, or QDMH frame with SSU series handle
This highly absorbent and lightweight, flat-strand string mop features a polyester/cellulose disposable material that outperforms standard cotton and rayon mops and is designed to cover large surface areas quickly and efficiently.
The Micronova NovaSorb™ PolyCellulose™ String Mop is ideal for single use, featuring a non-woven blend of 55% polyester and 45% cellulose disposable material. Designed for use with MH-1 or MHC-1 handles, or QDMH-1 frame with SSU series handles.
  • Polyester-cellulose flat-strand string mop
  • Highly absorbent and lightweight
  • Made from 55% polyester and 45% cellulose disposable material
  • Economically designed for single use in controlled environments
  • Outperforms standard cotton and rayon mops
  • Covers large surface areas quickly and efficiently
  • Available in light blue or white
  • For use with MH-1 or MHC-1 handles, or QDMH-1 frame with SSU series handles
  • Holds up to strong disinfectants and common cleaning solutions
  • Autoclavable
Specifica
Dimensions 38.1 x 15.2 cm (15 x 6 in.)
Product Type String Mop
Colore Blue
Lunghezza (sistema imperiale) 15 pollici
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 38.1 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Resistente a Prodotti chimici
Monouso Single-use
Quantità 12/Cs.
Care Instructions Store at Ambient Temperature
Da utilizzare con (applicazione) Floor Cleaning and Sanitization in Cleanrooms and Controlled Environments
Color-coded No
Materiale Microdenier Polyester, Cellulose (45%)