Learn More
Micronova™ Novastat™ Anti-Static Tape
Codice prodotto. 12897013 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensions (LxW):
36 yd. x 0.75 in.
72 yd. x 0.75 in.
72 yd. x 1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12897013
Marca: Micronova™ ASTPC172
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A transparent cellophane tape with rubber base adhesive that is unaffected by humidity and seals without creating a static charge. Designed for use in ESD-sensitive environments.
The Micronova Novastat™ Anti-Static Tape is a transparent amber tape, specially designed with non-hygroscopic properties for sealing and packaging in ESD-sensitive environments. Made with cellophane backing and a rubber based adhesive, it will not create a static charge.
  • Cellophane tape with a rubber base adhesive
  • Transparent tape for sealing and packaging
  • Non-hygroscopic for ESD-sensitive environments
  • Will not create a static charge
  • Available in a variety of sizes
  • Wound on a 1 in. plastic core
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Rubber
Rivestimento Cellophane
Colore Clear
Materiale Cellulose
Product Type Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) ESD Environments, Sealing, Packaging
Dimensions (LxW) 72 yd. x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 72 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 65.8 m
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm