Learn More
Micronova™ NovaWipe™ Wipers
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 10 in. (30.48 x 25.4 cm)
12 x 12 in.
18 x 4 in. (45.7 x 10.2 cm)
9 x 7 in. (22.9 x 17.8 cm)
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Quantità confezione:
1 Ea.
10 Wipers/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
- With a 600% absorbency, they are soft and pliable for both wet and dry applications
- For general wiping, lapping and polishing applications
- Can be laundered and re-used
Specifica
Specifica
| Product Type | NovaWipe™ Cleanroom Wipes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Materiale | Polyvinyl Alcohol |
| Monouso | Reusable |
| Dimensioni (L x P) | 12 x 12 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for general wiping, lapping and polishing applications |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Workstations, laminar flow benches, walls, windows |
| Vedi altri risultati |