Learn More
Micronova™ PharmaPly™ Mop Head
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11906875 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
:
6 x 15 in. long
Codice prodotto. 11906875
Marca: Micronova™ PPM4MM15
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for covering large surface areas quickly and efficiently.
  • Polyester/rayon blend mop head for cleaning/disinfecting pharmaceutical support areas, hospitals and laboratories
  • Designed for use with MicroMop™ adapter and handle (sold separately)
  • 15 in. long (38cm)
Specifica
Product Type Cleanroom Mop
Codice colore White
Lunghezza (sistema imperiale) 15 pollici
Sterilità Sterili
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Used for Covering Large Surface Areas Quickly and Efficiently, Floor
Color-coded No
Materiale Polyester, Rayon