Learn More
Micronova™ SlimLine™ Cleanroom Mop Adapter
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Plastica
Polypropylene
Stainless Steel (304)
Stainless Steel (304), Polyketone
Product Type:
Adapter, ACME Threaded Handle Attachment
Adattatore
Mop Adapter
Mop Frame
Lunghezza (sistema imperiale):
9 in.
14 in
18 in
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Slip covers and extendible or standard stainless-steel handle (sold separately).
For floor and wall cleaning
- Disponibili in due misure: 35.5 cm (14 pollici) e 45.7 cm (18 pollici)
Specifica
Specifica
| Dimensions | 4 x 14 in. (10 x 35.56 cm) |
| Product Type | Adattatore |
| Codice colore | White |
| Tipo di testa | 360 Swivel |
| Colore | Bianco |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in |
| Sterilità | Non-sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14 pollici |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Altezza (sistema metrico) | 7.62 cm |
| Vedi altri risultati |