Learn More
Micronova™ SlimLine™ Cleanroom Mop Adapter
Codice prodotto. 12887043 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Plastica
Polypropylene
Stainless Steel (304)
Stainless Steel (304), Polyketone
Product Type:
Adapter, ACME Threaded Handle Attachment
Adattatore
Mop Adapter
Mop Frame
Lunghezza (sistema imperiale):
9 in.
14 in
18 in
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12887043
Marca: Micronova™ QPSL18
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Slip covers and extendible or standard stainless-steel handle (sold separately).
Flat head, cleanroom mop adapters that feature a unique 360° swivel joint that can be locked at 180°, for the ultimate ease and control of flat surface cleaning. Available electropolished stainless steel or polypropylene mop frame.
For floor and wall cleaning
  • Disponibili in due misure: 35.5 cm (14 pollici) e 45.7 cm (18 pollici)
Specifica
Dimensions 4 x 18 in.(10 x 45.7 cm)
Product Type Mop Frame
Codice colore White
Tipo di testa 360 Swivel
Colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 45.7 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Altezza (sistema metrico) 7.62 cm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Resistente a Prodotti chimici
Monouso Reusable
Quantità 1 Ea.
Care Instructions Store at Ambient Temperature. Rinse to remove Disinfectant before Autoclave or Storage
Da utilizzare con (apparecchiatura) SlimLine, FlatMop, SnapMop, PocketMop, or NovaSnap Flat Head Mop Covers and Handles with threaded tips such as STA series plastic handles
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning and Sanitizing Cleanroom and Controlled Environments Floors, Walls
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance ISO 9001 Certified Facility
Color-coded No