Learn More
Micronova™ SlimLine™ Flat Head Mop Covers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11956845 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Materiale:
NovaPoly, Smooth Polyester
Dimensions:
22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.)
35.6 x 12.7 cm (14 x 5 in.)
45.7 x 12.7 cm (18 x 5 in.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11956845
Marca: Micronova™ SLSC69
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires
QPSL OR QSSL frame with STA series handle or QDSL with SSU series handle
A series of elasticized, 100% smooth polyester slipcovers with urethane foam interiors that are ideal for fine cleaning and sanitizing all surfaces and equipment in the cleanroom.
The Micronova Slimline™ Flat Head Mop Covers fit onto the 360° swivel SlimLine™ Adapters, which can be locked at 180° for more controlled cleaning. These elasticized mop covers easily and securely attach to either the plastic or stainless steel mop frame. Available without foam interior (SMC6-14) to be used alone or over flathead mop frames for extended use.
  • Elasticized cleanroom mop covers with urethane foam interiors
  • Easy to change and fits securely on mop frame
  • Ideal for fine cleaning and sanitizing cleanroom surfaces
  • Thorough saturation for ample disinfectant dispersal
  • Foam layer fully encased in polyester
  • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
  • SMC6 -- Single ply option without foam interior
  • Fits on QPSL, plastic frame or QDSL stainless steel frame
  • Swivel joint rotates 360° but can be locked at 180° for more controlled cleaning
  • Suitable for use with strong disinfectants and repeated autoclaving
  • Launderable and reusable
  • Autoclavable
Specifica
Dimensions 22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.)
Product Type Mop Cover
Tipo di testa Flat
Colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in
Resistente a Prodotti chimici
Monouso Reusable
Quantità 12/Cs.
Care Instructions Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Da utilizzare con (apparecchiatura) SlimLine Cleanroom Mop
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia e igienizzazione di superfici di camere bianche
Color-coded No
Materiale NovaPoly, Smooth Polyester