Learn More
Micronova™ Dispenser automatico e saponi
Codice prodotto. 13454999 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Antibacterial Hand Soap
Gloved Hand and Surface Sanitizer
Hand Sanitizer
Hand and Glove Soap
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 13454999
Marca: Micronova™ IC210
Soaps and sanitizers formulated with highly effective, non-irritating ingredients are ideal for frequent use in clean and controlled environments. Designed for use with the MicroDispenser™. Include a saddle pump.
MicroDispenser™ M-Zone
Questa unità compatta con alimentazione a gravità non presenta tubi e funziona con la semplice azione di pompaggio, per consentire di inserire più facilmente il flacone e di utilizzare la batteria in modo più efficiente
Beccuccio avvitato su flacone da 500 ml, il beccuccio verde con una capacità di 2 ml è adatto a saponi e disinfettanti standard e il beccuccio blu con una capacità di 1 ml è adatto agli IPA sterili
Una volta attaccato il beccuccio, il flacone si innesta nel pozzetto del dispenser
  • Quando il fascio elettronico viene interrotto da una mano che passa sotto l'unità, il beccuccio scende per erogare il sapone o il disinfettante
AquaHol™ Disinfettante per mani e guanti
  • Miscela personalizzata di 70% isopropanolo in 30% WFI (acqua per iniezioni), filtrata a 0.1 μm
  • Può essere usato sui guanti prima di entrare in aree asettiche o fra processi critici
NovaClenz™ Disinfettante mani istantaneo
  • 60% di alcol etilico disinfetta le mani senza bisogno di lavandino, acqua o asciugamani
  • Un gel trasparente con proprietà antisettiche e disinfettanti superiori, aiuta a prevenire il passaggio di batteri, inclusi pseudomonas, salmonella e stafilococchi
  • Riduce in modo efficace la comparsa di infezioni ospedaliere
  • Impieghi in ambito medico/sanitario
Hy-G-Clenz™ Sapone antibatterico
  • Efficace contro un'ampia gamma di batteri gram-positivi e gram-negativi, miscela con 0.3% di Triclosan e idratanti naturali, formulato per lavaggi frequenti delle mani
  • Perfetto per utilizzi sanitari e alimentari
  • Soddisfa gli standard OSHA
Specifica
Product Type Hand Sanitizer
Color-coded No
Forma Gel
pH 7
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Aspetto Clear
Autoclavabile Not Autoclavable
Punti di ebollizione 77.78°C (172°F)
Care Instructions Keep at ambient temprature. Avoid direct sunlight. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition.
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis
Colore Clear
Composizione 60% Ethanol Sanitizing Gel
Concentrazione 65 to 72%
Tipo di contenitore HDPE
Content And Storage Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials. Keep container tightly closed and sealed until ready for use.
Densità 0.89 g/mL at 20°C
Dimensioni (L x P x A) 7.75 x 1.75 x 3.75
Monouso Single-use
Filtrato Non-filtered
Infiammabile Yes
Da utilizzare con (applicazione) Riduce l'incidenza di infezioni ospedaliere
Altezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19.69 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.53 cm
Imballaggio Polyethylene lined carton
Quantità 6/Cs.
Size 500 mL
Solubilità Easily soluble in cold water and hot water.
Stile Stackable
Viscosità 47,000 and 150,000 mPa.s.
Volume (sistema imperiale) 16.9 oz.
Volume (sistema metrico) 500 mL
Peso (sistema imperiale) 16.9 oz.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 4.45 cm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X6 NovaClenz hand sanitiser Sanofi ref:  9NI0024A
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE, BENZALKONIUM CHLORIDE, POTASSIUM HYDROXIDE