Learn More
Grant Instruments™ Microplate Blocks for Molecular Biology and Biotechnology Applications
Codice prodotto. 10271973
Click to view available options
Uniformità termica:
±0.3°C
±0.5°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10271973
Marca: Grant Instruments™ QDPH
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Double-size blocks are supplied with additional extraction tool
  • Double-size blocks
  • Exctraction tool included
  • For use with molecular biology and biotechnology applications
  • L x W x H: 140 x 100 x 75mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 96-well Microplates (0.2 mL) with strips or individual tubes
Tipo Block
Include Extraction tool
Uniformità termica ±0.3°C
Dimensioni provetta 6.2mm dia. X 14mmD
Dimensioni (L x P x A) 140 x 100 x 75 mm