Learn More
OHAUS™ Microplate Holder
Codice prodotto. 15772629 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 Standard Microplate
4 Standard Microplates
Two standard microplates
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15772629
Marca: OHAUS™ 30400215
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to hold standard microplate
  • For use with Ohaus Microplate Vortex Mixer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1 Standard Microplate
Product Type Heavy-Duty Vortex
Materiale Plasitc
Descrizione Single Microplate Holder
Da utilizzare con (applicazione) Re-Suspending Liquids, Mixing Reagents, Buffers and Emulsions, ELISA Assays, Drug Extractions, Mixing Samples, PCR, Digestions, Cell Disruptions, Genotyping
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microplate Vortex Mixer/Heavy Duty Vortex Mixer
Quantità confezione 1 Ea.