Learn More
OHAUS™ Microplate Holder
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 Standard Microplate
4 Standard Microplates
Two standard microplates
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Ohaus Microplate Vortex Mixer
Specifica
Specifica
| Capacità | 1 Standard Microplate |
| Product Type | Heavy-Duty Vortex |
| Materiale | Plasitc |
| Descrizione | Single Microplate Holder |
| Da utilizzare con (applicazione) | Re-Suspending Liquids, Mixing Reagents, Buffers and Emulsions, ELISA Assays, Drug Extractions, Mixing Samples, PCR, Digestions, Cell Disruptions, Genotyping |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microplate Vortex Mixer/Heavy Duty Vortex Mixer |
| Quantità confezione | 1 Ea. |