Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microplate Immuno Polysorp 96 Well
Codice prodotto. 10234551
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 210
Codice prodotto. 10234551
Marca: Thermo Scientific™ Nunc™ 473245
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Transferable solid phase (TSP) system facilitates the testing by an ELISA method of two types of analytes simultaneously
Uniform adsorption properties
Ideal for screening of hybridoma cultures for antibody production.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Clear
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Trattamento superficiale PolySorp
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)