Learn More
Fisherbrand™ Agitatori per micropiastre con piattaforma a 4 posti
Codice prodotto. p-6714014 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
UE, UK, CN
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina unitSize
15504070 UE, UK, CN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15504070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
4 place microplate clamps on aluminum platform
Per le scienze naturali e gli immunodosaggi. Piastre ELISA per l'agitazione, cellule coloranti per la citometria a flusso, piastre per agitazione in camera fredda, alimenti e bevande, applicazioni di test dell'istamina nei formaggi e delle vitamine del latte
  • Velocità di agitazione variabile: Da 150 a 1000 giri/min 
  • Montaggio facile e veloce delle micropiastre di profondità standard 
  • Funzionamento continuo o temporizzato, con spegnimento automatico 
  • Il display indica le ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento.
  • Esecuzione ininterrotta con l'ultima velocità impostata e il tempo rimanente nel momento in cui la corrente è ritornata.
  • La temperatura di esercizio tra 5° e 40° C consente l'utilizzo in frigoriferi, camere fredde e incubatori non a CO2
  • Contiene fino a quattro micropiastre  
  • Il timer elettronico facile da utilizzare garantisce un accurato conto alla rovescia e ripetibilità delle incubazioni sensibili al fattore tempo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 2.5 mm (0.1 pollici)
Capacità portata carico (sistema metrico) 5 kg
Accuratezza del controllo della velocità Precisione velocità: ±1 giri/min
Intervallo di velocità Da 150 a 1000 giri/min
Tensione Da 100 a 240 V
Temperature Range (Metric) Da 5°C a 40°C
Tipo di spina UE, UK, CN
Materiale Aluminum Platform
Dimensioni della piattaforma (L x P) 320 x 2 60 mm
Dimensioni (L x P x A) 415 x 293 x 143 mm
Display LED
Include Clip per micropiastre a 4 posti su piattaforme in alluminio
Intervallo temporizzatore Da 0 min. a 99 ora 59 min.