Learn More
Ismatec™ Micropump™ GA Series B-Mount Suction Shoe Gear Pump Head
Codice prodotto. p-7160838
Click to view available options
Portata:
0.042 mL/rev
0.092 mL/rev
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11930015
Marca: Ismatec™ MI0007
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Smooth, pulseless flow provides precise, leak-free delivery of fluids
  • Suction shoe designs provides higher delivery pressures and temperatures, plus increased efficiency.
  • Cavity style designs with no dynamic seals for applications that cannot tolerate leaks.
  • Magnetically driven, precision-geared pump heads provide smooth, accurate, pulseless fluid delivery.
  • The magnetic drive and static seals keep fluids securely inside and potential contaminants out.
  • Chemically resistant materials handle a wide range of materials (due to wetted parts).
  • Pump heads are compact and easy to service.
  • Modular design offers flexibility—configure to your specific needs.
Specifica
Descrizione Differential pressure: 40 psi
Portata 0.042 mL/rev
Temperatura operativa max (sistema metrico) 177°C
Materiale Gear material: Carbon graphite
Materiale (guarnizione) PTFE
Min. Operating Temperature (Metric) −46°C
Viscosità 0.5-1500 cP
Speed 5500 rpm
Materiale involucro Stainless Steel