Learn More
Buerkle™ V4A MicroSampler Head
Codice prodotto. 10676331
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12 mm dia. MicroSampler Tube
25 mm dia. MicroSampler Tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10676331
Marca: Buerkle™ 53070202
Buerkle™ V4A MicroSampler Head are interchangeable with different tips and volumes.
  • Interchangeable
  • Allows tips with different volumes to be used
  • Stainless steel AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type MicroSampler Head
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Si
Descrizione Head for MicroSampler
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Da utilizzare con (applicazione) For The Sampling of Small Quantities of Powder
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25 mm dia. MicroSampler Tube