Learn More
Buerkle™ V4A MicroSampler Head
Codice prodotto. 10721961
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12 mm dia. MicroSampler Tube
25 mm dia. MicroSampler Tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10721961
Marca: Buerkle™ 53070102
Buerkle™ V4A MicroSampler Head are interchangeable with different tips and volumes.
  • Interchangeable
  • Allows tips with different volumes to be used
  • Stainless steel AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type MicroSampler Head
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Si
Descrizione Head for MicroSampler
Capacità (sistema metrico) 0.2 mL
Da utilizzare con (applicazione) For The Sampling of Small Quantities of Powder
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12 mm dia. MicroSampler Tube