Learn More
Buerkle™ V4A MicroSampler Head
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12 mm dia. MicroSampler Tube
25 mm dia. MicroSampler Tube
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Interchangeable
- Allows tips with different volumes to be used
- Stainless steel AISI 316L
Specifica
Specifica
| Product Type | MicroSampler Head |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavabile | Si |
| Descrizione | Head for MicroSampler |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For The Sampling of Small Quantities of Powder |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 12 mm dia. MicroSampler Tube |