Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ e.motion Dispenser Nutrient Pad Set
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
5cm, 0.45μm pore size
Descrizione
- Designed for use with Microsart™ e.motion dispenser
- Target microorganism: Staphylococci, Staph. aureus
- Culture media: Chapman
Specifica
Specifica
| Colore | White/Green, Gridded |
| Tipo di media | Chapman |
| Dimensione del poro | 0.45μm |
| Diametro (sistema metrico) | 5 cm |
| Specie | Staphylococcus aureus |