Learn More
Azpack™ Hazard Warning Tape
Click to view available options
Testo di visualizzazione:
Biohazard
Dimensions (LxW):
66 m x 25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Repeats warning with hazard symbol for up to 66m. Azpack™ Hazard Warning Tape is self-adhesive and printed black on a yellow background.
- Self-adhesive tape
- Wording and hazard symbol repeated along tape
- Black on yellow background
- 66m roll
- Cardboard core diameter: 75mm
- Width: 25mm
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Self-adhesive |
| Colore | Black, Yellow |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Vinyl |
| Testo di visualizzazione | Biohazard |
| Quantità | 1 Ea. |
| Dimensions (LxW) | 66 m x 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 66 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |