Learn More
Motic™ 3-Position Phase Slider for Ph1, Ph2, BF
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BA Series Microscopes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For phase contrast and Bright Field applications.
- For use with BA Series Microscopes
Specifica
Specifica
| Tipo | Phase Slider |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ph1, Ph2, BF phase -contrast microscopy |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BA Series Microscopes |
| Quantità | 1 Ea. |