Learn More
BRAND™ Microscope Slides
Codice prodotto. 10632822 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Edges:
Cut
Ground
Descrizione:
Ends not frosted
Twin frosted end
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
Codice prodotto. 10632822
Marca: BRAND™ 474744
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from hydrolytic class 3 clear soda-lime glass.
  • Thickness of approx.. 1 mm
  • Size approx. 76x 26 mm
  • Slides with ground edges are recommended to reduce the risk of injury
  • To protect against penetrating humidity the entire packing unit is also optionally available sealed in an aluminum bag
  • Pack quantity of 2500, 50 boxes of 50 slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
N. per custodia 2500
N. per confezione 50
Edges Ground
Frosted Twin Frosted End
Materiale Soda Lime Glass
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Colore Clear
Descrizione Twin frosted end
Quantità 50 Boxes of 50 Slides
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm