Learn More
Cole-Parmer™ Microscope Slides
Codice prodotto. 13508820 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
:
75mm x 25mm
Codice prodotto. 13508820
Marca: Cole-Parmer™ 4850000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for general purpose applications
  • Our slides feature precision ground edges on all four sides.
  • Use plain microscope slides in general purpose applications.
  • Slides measure 75 x 25mm and are 1mm thick.
  • 144 Slides per pack.
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Edges Ground
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Quantità 144
Dimensioni (L x P) 75 x 25 mm