Learn More
Epredia™ Vetrini per microscopio, tagliati, 1mm
Codice prodotto. 16311906 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
45 x 30 mm
75 x 50 mm
76 x 26 mm
Quantità:
100 Pieces in Cardboard Box
100 Pieces in Paper
50 Pieces in Box
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
Codice prodotto. 16311906
Marca: Epredia™ AAAC0300045003EB0MNZ#0#G#
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I vetrini Premium vengono realizzati mediante un esclusivo processo di pulizia brevettato, concepito per garantire risultati coerenti e facilità d'interpretazione. Il processo consente di utilizzare questi vetrini per le attività di routine di istologia e microbiologia, in particolare in applicazioni che forniscono costantemente strisci ematici nitidi e dai bordi sfumati con una buona morfologia.
  • Realizzati in vetro soda-calcico ultra bianco
  • Ridotto contenuto di ferro per bassa autofluorescenza
  • Riflessi verdi ridotti al minimo
  • Trasparenza ottimale garantita
  • Igienici, piani e pronti all'uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Materiale Soda Lime Glass
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Rivestimento Senza rivestimento
Quantità 100 Pieces in Paper
Superficie di scrittura No
Dimensioni (L x P) 45 x 30 mm