Learn More
Thermo Scientific™ Microscope Slides, Cut
Codice prodotto. p-7112225 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
76 x 26 mm
Quantità:
50 Pieces in Box
Spessore (sistema metrico):
0.8 to 1.0 mm
1 to 1.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12352108
Marca: Thermo Scientific™ AAAA000001##03E01FST20PH#
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I vetrini Premium vengono realizzati mediante un esclusivo processo di pulizia brevettato, concepito per garantire risultati coerenti e facilità d'interpretazione. Il processo consente di utilizzare questi vetrini per le attività di routine di istologia e microbiologia, in particolare in applicazioni che forniscono costantemente strisci ematici nitidi e dai bordi sfumati con una buona morfologia.
  • Realizzati in vetro soda-calcico ultra bianco
  • Ridotto contenuto di ferro per bassa autofluorescenza
  • Riflessi verdi ridotti al minimo
  • Trasparenza ottimale garantita
  • Igienici, piani e pronti all'uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Materiale Soda Lime Glass
Spessore (sistema metrico) 1 to 1.2 mm
Colore Extra White
Certificazione/Conformità ISO8037/I
Rivestimento Senza rivestimento
Quantità 50 Pieces in Box
Superficie di scrittura No
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm