Learn More
Hirschmann™ Microscope Slides with Ground Edges
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
CE acc. IVD 98/79 EC
ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EC
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 5000
Descrizione
- Ground Edges 90°C ISO 8037/l
- With LOT number on packaging
- CE acc. to IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
| Edges | 90°, Ground |
| Spessore (sistema metrico) | 0.95 to 1.05 mm |
| Colore | Extra White |
| Certificazione/Conformità | ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EC |
| Dimensioni (L x P) | 76 x 26 mm |