Learn More
Hirschmann™ Microscope Slides with Ground Edges
Codice prodotto. p-8013433
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
CE acc. IVD 98/79 EC
ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EC
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 5000
Codice prodotto. 10073971
Marca: Hirschmann™ 8210103
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Examine objects with steadiness. Perfect for sturdy examination of objects under a microscope.
  • Ground Edges 90°C ISO 8037/l
  • With LOT number on packaging
  • CE acc. to IVD 98/79 EC
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Edges 90°, Ground
Spessore (sistema metrico) 0.95 to 1.05 mm
Colore Extra White
Certificazione/Conformità ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 EC
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm