Learn More
Carl Zeiss™ AxioCams Microscopy Camera
Codice prodotto. 15293896
Click to view available options
Descrizione:
AxioCam 105 Color
AxioCam ERc 5s
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15293896
Marca: Carl Zeiss™ 4265409901000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
5 megapixel color microscope camera for documentation in routine labs
  • CMOS microscope camera, 5 megapixels (2560 x 1920)
  • Sensor size of 1/2.5 in. (diagonal 7.1 mm)
  • Pixel size 2.2 x 2.2 μm
  • Color camera
  • Includes ZEN Lite starter software for image capture and making measurements
Specifica
Tipo Microscopy Camera AxioCam
Descrizione AxioCam ERc 5s
Include AxioCam ERc 5s Rev.2, driver software 64-bit, connection USB 2.0 Y-cable (2 m), sensor: Micron MT9P031