Learn More
Berkshire™ MicroSeal SuperSorb™ Wipers
Codice prodotto. 17822135 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 600
pezzi 800
Codice prodotto. 17822135
Marca: Berkshire™ MSSS.1212.12
Sealed Edge Cleanroom Laundered 100% Polyester Knit wiper. ISO Class 3 to 5 (Cleanroom Class 1 to 100).
  • 100% continuous filament polyester knit
  • Two-ply pinsonic construction with unique knit structure and pattern
  • Ultrasonically sealed edge for reduced fiber contamination
  • Laundered and packaged in Berkshire’s ISO Class 4 cleanroom
Specifica
Product Type MicroSeal SuperSorb™ Cleanroom Wipes
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Materiale Polyester Knit
Compatibilità IPA, Acetone and other solvents
Peso base 267
Certificazione/Conformità RoHS 2002/05, REACH
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Da utilizzare con (applicazione) Chamber cleaning and cmP processing
Strato 2-ply
Sterilità Non sterile