Learn More
Cytiva Microsep™ Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane
Codice prodotto. 17144751
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Include:
100/Pk.
24/Pk.
Colore:
Blue
Clear
Giallo
Gray
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
Codice prodotto. 17144751
Marca: Cytiva MCP100C41
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Microsep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane quickly concentrates up to 5 mL of biological sample.
  • Exchange buffer or remove salt of chromatography eluates and gradient fractions
  • For research applications only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Descrizione EFA: 3.3 cm2
Materiale (membrana) PES
MWCO 100 kDa
Sterilità Non-sterile
Include 24/Pk.
Volume (sistema metrico) 0.5 to 5 mL (Sample)