Learn More
Cytiva Microsep™ Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Include:
100/Pk.
24/Pk.
Colore:
Blue
Clear
Giallo
Gray
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 24
Descrizione
- Exchange buffer or remove salt of chromatography eluates and gradient fractions
- For research applications only
Specifica
Specifica
| Colore | Gray |
| Descrizione | EFA: 3.3 cm2 |
| Materiale (membrana) | PES |
| MWCO | 3 kDa |
| Sterilità | Non-sterile |
| Include | 24/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 to 5 mL (Sample) |