Learn More
Contec™ Panni MicroSilk™ II
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
L’eccellente capacità di assorbimento e la consistenza morbida li rendono un ottimo panno per la pulizia delle superfici delicate. I panni MicroSilk II sono tagliati al laser, che sigilla i bordi del panno e consente di generare livelli molto bassi di particelle e fibre.
Lavati e confezionati in confezione doppia in camera bianca di Classe ISO 4. Ideale per la pulizia e la lucidatura delle superfici, il panno rimuove facilmente sia i residui oleosi sia quelli acquosi. La struttura unica della microfibra migliora il contatto con la superficie, trattiene più sporco rispetto ai panni normali e fornisce una pulizia più efficace.
Caratteristiche & vantaggi
- Livello di dispersione di particelle e fibre estremamente basso
- Trattengono più sporco rispetto ai panni normali e consentono una pulizia più efficace
- Ideali per la pulizia e la lucidatura delle superfici
- Taglio laser, che sigilla le fibre ai bordi del panno
- Consigliati per ambienti di classe ISO 5-8
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Poliestere, nylon |
| Struttura | 75% poliestere, 25% nylon |
| Dimensioni (L x P) | 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) |
| Quantità confezione | 100/sacchetto, 10 sacchetti/confez. |