Learn More
IKA™ MICROSTAR Digital, Overhead Stirrer
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7159133 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Speed:
50 to 1000 rpm
50 to 2000 rpm
Capacità:
5 L
10 L
Coppia:
15 Ncm
7.5 Ncm
Viscosità:
4000 mPas
8000 mPas
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15995681
Marca: IKA™ 0025004715
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Space-saving, easy-to-use, compact overhead stirrer.
  • Space-saving high performer
  • Perfect basic functionalities
  • Compact design
  • Reliable
  • Guaranteed constant torque over the entire rpm range
  • Easy operation using a stable rotary knob
  • Regular software updates available via USB interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 50 to 2000 rpm
Capacità 5 L
Display LED
Tensione 100/240 V, DC Voltage: 24 V
Wattage 32 w
Dimensioni (L x P x A) 60 x 173 x 126 mm
Requisiti elettrici 100-240 V, 50/60 Hz, 32 W
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni mandrino 0.5 to 8 mm
Include USB interface
Materiale Alu-Cast Coating/Thermoplastic Polymer
Modello Microstar 7.5
Tipo di motore Brushless DC
Coppia 7.5 Ncm
Viscosità 4000 mPas
Peso (sistema metrico) 1.18 kg