Learn More
Sampling Systems™ MicroThief™ Low Volume Powder Thief
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
350 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made from high quality 316L stainless steel
- Adjustable, takes a range of sample sizes
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Capacità (sistema metrico) | 0.01 to 0.1 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 5 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 500 mm |