Learn More
Fisherbrand™ Microtip for use with 500 and 700 watt Sonic Dismembrators
Codice prodotto. p-10597392 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
0.2 to 5 mL
Da 0,5 a 15 ml
Da 5 a 50 ml
Diametro (sistema metrico) punta:
2mm
3 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12981171
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Requires
Il modello N. No. FB4220
Microtips are thin, high intensity probes which are designed for processing small sample volumes. Microtips screw into the threaded end of the standard 1/2 in. probe (4220).
Queste sonde Fisher Scientific™ sono progettate per i disintegratori ultrasonici modello 505 e 705.
  • 1/16 in. Microtip Probe for Model 505/705 Sonic Dismembrator
  • For processing 0.2 to 5mL volumes
  • Requires #4220 (1/2 in. Replaceable tip probe)
Specifica
Ampiezza 320 μm maximum
Product Type Microtip Probe
Intervallo volume (sistema metrico) 0.2 to 5 mL
Diametro (sistema imperiale) 0.625 pollici
Diametro (sistema imperiale) punta 1/16 pollici
Diametro (sistema metrico) 0.4cm
Diametro (sistema metrico) punta 2mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.5 in. probe (#4220) for Model 505 and 705 sonic dismembrator
Include Sonda
Quantità confezione 1 probe