Learn More
Thermo Scientific™ Microtiter Tubes and Racks
Seal microtiter tubes tightly for storage with these polyethylene plug strips -- for use with 1.2mL MCT titertube racks.
38.90€ - 352.74€
Specifica
Colore | Naturale |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 1.2 ml |
Materiale | Polyethylene (Plug) |
Product Type | Microtitolazione |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11579944
|
Thermo Scientific™
3487 |
Rack robotico per microtitolazione provette 1.2 ml, sterile | Naturale |
46.80€
pezzi 960 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11937675
|
Thermo Scientific™
3496 |
1.2mL MicroTiter Tube Robotic Rack, Nonsterile | Natural |
44.15€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11539954
|
Thermo Scientific™
3492 |
Provetta per microtitolazione da 1.2 ml, sfusa, non sterile | Naturale |
38.90€
pezzi 1000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10707994
|
Thermo Scientific™
3498 |
1.2mL Frosted MicroTiter Tube Bulk, Nonsterile | Natural |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12358202
|
Thermo Scientific™
3424-11 |
1.2mL Frosted MicroTiter Tube Robotic Rack, Nonsterile | Naturale |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Seal microtiter tubes tightly for storage with polyethylene Thermo Scientific™ Microtiter Tube Plug Strips — for use with 1.2mL MCT Titertube Racks. The 1.2mL microtiter tubes offer additional volume capacity for sample dilution. These are available in a pre-racked 8 x 12 format.
Microtiter Tubes and Caps
- Polyethylene plug strip seals the microtiter tubes tightly for storage
- Eight-plug strips can be easily cut apart for individual samples
- 1.2mL microtiter tubes have additional volume capacity for sample dilution and are ideal for HTLV-III testing, RIA, EIA, PCR, pharmaceutical quality control and blood bank sample freezer storage
- Frosted writing areas on each tube and an alphanumeric rack simplify organization and identification of specific samples
- Microtiter tube system is available in bulk packaging or with a SBS standard footprint
- Robotic compatible rack can easily integrated into automated liquid handling workstations
Highest Quality
- Rigorous testing to ensure sample integrity and security
Packaging Options
- Microtiter tubes and caps are available sterile and nonsterile
Specifica
Naturale | |
1.2 ml | |
Polyethylene (Plug) | |
Microtitolazione |