Learn More
KARTELL Microtitration Plate
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Flat Bottom (F-well)
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Multiple-well plates with 96 sample wells in clear PS.
- Flat bottom or V-bottom wells, single wrapped sterile.
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Binding Type | None |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 0.281 mL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |