Learn More
Kinematica™ Sistemi di omogeneizzazione Microtron
Codice prodotto. 11940049
Click to view available options
Speed:
da 1000 rpm fino a 17,000 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11940049
Marca: Kinematica™ 36010005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For intense mixing, dispersing, homogenizing, emulsifying and mincing operations for cuttable materials
  • Mixing, dispersing, homogenizing, emulsifying with liquids
  • Dust-free processing of dry samples such as hay
Specifica
Product Type Laboratory Mixer
Speed da 1000 rpm fino a 17,000 rpm
Tensione 230 V
Wattage 550 W
Intervallo volume (sistema metrico) 125 mL to 1 L
Altezza (sistema metrico) 245 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per mescolamento, dispersione, omogeneizzazione, emulsione e riduzione delle dimensioni dei materiali tagliabili
Modello MB 550 with EU Power Cable
Livello di rumorosità 72 dBA at 15 000 rpm
Peso (sistema metrico) 4.4 kg