Learn More
Labcon™ Microtube Floating Storage Racks
Codice prodotto. p-7244330 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Size:
24-place
48-place
Chiusura inclusa:
Clear Lid
None
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 17537896
Marca: Labcon™ 30355000009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in 24- or 48-place arrays with or without lids.
  • Holds 1.5, 1.7, or 2 mL microtubes
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Chiusura inclusa None
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Microtubes (1.5, 1.7, 2 mL)
Materiale Polypropylene
Size 24-place