Learn More
Eppendorf™ Tube Racks
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7159225 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
1
12
12 (6 and 6)
36
48
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.5 mL Tubes
1 Conical Tube 25 mL or 50 mL
1.5 and 2.0 mL Tubes
5 mL and 15 mL Tubes
5 or 15 mL, 25 or 50 mL Tubes
Cryogenic Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Codice prodotto. 16326485
Marca: Eppendorf™ 0030119860
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Optimize workflow with Eppendorf™ Tube Racks that are ideal for sample processing, transport, and short- to mid-term sample storage.
  • per 1 provetta conica da 25 mL o 50 mL, 4 pz.
  • bianco, autoclavabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Tube Stand
Autoclavabile Sì
Colore White
Capacità PCR Tubes, Tubes (25 or 50 mL)
Materiale polipropilene
Posizioni 1
Forma conico
Ripiani None
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1 Conical Tube 25 mL or 50 mL
N. per confezione 4 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -86°C to +100°C