Learn More
Grant Instruments Microtube Rotor for LMC-56
Click to view available options
Capacità:
24 Microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fixed-angle rotor for 24 x 1.5 or 2 mL microtubes.
- Compatible with LMC-56
Specifica
Specifica
| Materiale | Plastic |
| Tipo | Fixed Angle Rotor |
| Capacità | 24 Microtubes |
| RCF max | 3,750 x g |
| Velocità max | 6,000 rpm |
| Raggio (sistema metrico) | 75 mm |
| Max. Tube Length | 40 mm |
| Max. Tube Diameter | 10.5 mm |
| Net Weight | 1 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LMC-56 |
| Vedi altri risultati |