Learn More
Fisherbrand™ Light-Tight Microtube Storage Racks
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
100
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Product Type | Microtube Storage Rack |
| Chiusura inclusa | Yes |
| Matrice | 10 x 10 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Black |
| Capacità | Microtubes (1.5 to 2 mL) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 100 |
| Forma | Square |
| Ripiani | None |
| Vedi altri risultati |