Learn More
Corning™ Puntali per pipette microvolumetriche
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
0.2 to 10 μL
0.5 to 10 μL
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
pezzi 960
Descrizione
- Microvolume tips provide accurate, reliable performance in the 0.1 μL to 10 μL range for major brand ultra-micropipettors.
- RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic.
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 0.5 to 10 μL |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Natural |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, and Pyrogen free |
| Formato | BUlk |
| Stile punta | Microvolume, Round |
| Imballaggio | Bulk |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf, Universal Fit Ultramicro |
| Materiale | Polipropilene |