Learn More
Corning™ Puntali per pipette microvolumetriche
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10746482 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 to 10 μL
0.2 to 10 μL
0.5 to 10 μL
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 10000
pezzi 960
Codice prodotto. 10746482
Marca: Corning™ 4840
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provide accurate, reliable performance in the stated volume range
  • Microvolume tips provide accurate, reliable performance in the 0.1 μL to 10 μL range for major brand ultra-micropipettors.
  • RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.2 to 10 μL
Sterilità Non sterile
Colore Natural
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, and Pyrogen free
Formato BUlk
Stile punta Microvolume, Round
Imballaggio Bulk
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Pipetman, Universal Fit Ultramicro
Materiale Polipropilene